Aluminum phosphate, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
344441000 344445000 344440025
ACRO344441000EA 53.3 EUR
ACRO344441000 ACRO344445000 ACRO344440025
Aluminum phosphate, puro
Aluminum phosphate
CAS No.: 7784-30-7
Formula: AlPO₄
Pto. de fusión: >1500 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003430
Núm. CAS: 7784-30-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration ≥80.0 % (AlPO4)