tert-Butyl (3S)-3-amino-4-phenylbutanoate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
344461000 344465000
ACRO344461000EA 118 EUR
ACRO344461000 ACRO344465000
tert-Butyl (3S)-3-amino-4-phenylbutanoate 97%
tert-Butyl (3S)-3-amino-4-phenylbutanoate
Appearance: White to light yellow Low melting solid
Formula: C₁₄H₂₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798308
Núm. CAS: 120686-17-1
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %