N,N,N',N'-Tetraacetylethylenediamine 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
344592500 344590500
ACRO344592500EA 153 EUR
ACRO344592500 ACRO344590500
N,N,N',N'-Tetraacetylethylenediamine 90%
N,N,N',N'-Tetraacetylethylenediamine
CAS No.: 10543-57-4
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₄
Pto. Ebullición: 140 °C (2hPa)
Pto. de fusión: 149…154 °C
Pto. de inflamación: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014967
Núm. CAS: 10543-57-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥88 %