3-Aminopropylphosphonic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
344940010 344940050
ACRO344940010EA 238 EUR
ACRO344940010 ACRO344940050
3-Aminopropylphosphonic acid 97%
3-Aminopropylphosphonic acid
CAS No.: 13138-33-5
Formula: C3H10NO3P
Pto. de fusión: 290…294 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008222
Núm. CAS: 13138-33-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %