(Ethylthio)trimethylsilane 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
345000010 345000100
ACRO345000010EA 40.6 EUR
ACRO345000010 ACRO345000100
(Ethylthio)trimethylsilane 90%
(Ethylthio)trimethylsilane
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₅H₁₄SSi
Pto. Ebullición: 69…70 °C (100 mmHg)
Densidad: 0,83 g/cm³
Pto. de inflamación: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042890
Núm. CAS: 5573-62-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %