N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,6-Diazaoctane-1,8-diol
345180100 345180500
ACRO345180100EA 69.2 EUR
ACRO345180100 ACRO345180500
N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine 95%
N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Appearance: White to light yellow Powder and/or chunks
Formula: C₆H₁₆N₂O₂
Pto. de fusión: 92…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002842
Núm. CAS: 4439-20-7
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 101 °C
Titration with HClO4 94 to 106 %