Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Ethyl (R)-3-hydroxybutyrate, (R)-(-)-3-Hydroxybutyric Acid Ethyl Ester
345760010 345760050
ACRO345760010EA 52.6 EUR
ACRO345760010 ACRO345760050
Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate 98%
Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Pto. Ebullición: 75…76 °C (12 mmHg)
Densidad: 1,017 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075386
Núm. CAS: 24915-95-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4195 to 1.4215 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -43° to -47° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)