3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyltrimethoxysilane tech.
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N1-(2-Aminoethyl)-N2-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethane-1,2-diamine
346170250 346171000 346175000
ACRO346170250EA 38.1 EUR
ACRO346170250 ACRO346171000 ACRO346175000
3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyltrimethoxysilane tech.
3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyltrimethoxysilane
CAS No.: 35141-30-1
Formula: C₁₀H₂₇N₃O₃Si
MW: 265,429 g/mol
Pto. Ebullición: 114…118 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,031 g/cm³
Pto. de inflamación: 137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069173
Núm. CAS: 35141-30-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May discolor to pink to red to brown on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 14 to 18 % (as NH2)