N-Pivaloyl-o-toluidine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
346730050 346730250
ACRO346730050EA 115 EUR
ACRO346730050 ACRO346730250
N-Pivaloyl-o-toluidine 99%
N-Pivaloyl-o-toluidine
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₁₂H₁₇NO
Pto. de fusión: 111…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075432
Núm. CAS: 61495-04-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥98.5 %