Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
estabilizado con sodio carbonato max, 1% w/w
346930050
346930250
346931000
ACRO346930050EA
61.2
EUR
ACRO346930050
ACRO346930250
ACRO346931000
Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate 95% estabilizado
Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate
CAS No.: 15110-17-5
Formula:
C₁₁H₂₅O₅P Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00800259 Núm. CAS: 15110-17-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear light yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Stabilizer | ≤1 % Na2CO3 |