Ethylene glycol monostearate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-Hydroxyethyl stearate
346951000 346952500
ACRO346951000EA 36.5 EUR
ACRO346951000 ACRO346952500
Ethylene glycol monostearate
Ethylene glycol monostearate
Appearance: White to light yellow Flakes
Formula: C₂₀H₄₀O₃
MW: 328.5298 g/mol
Pto. Ebullición: 149 °C
Pto. de fusión: 55…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051465
Núm. CAS: 111-60-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
Additional info compound is a mixture of various chain-length esters and di(ethylene glycol) ester