Flavin adenine dinucleotide disodium salt
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
347212500 347210010
ACRO347212500EA 152 EUR
ACRO347212500 ACRO347210010
Flavin adenine dinucleotide disodium salt
Flavin adenine dinucleotide disodium salt
CAS No.: 84366-81-4
Formula: C₂₇H₃₃N₉O₁₅P₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151217
Núm. CAS: 84366-81-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
UV spectrophotometry molar absorptivity 11300 +/- 4%, on dry substance