8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
347620010 347620050
ACRO347620010EA 110 EUR
ACRO347620010 ACRO347620050
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid 98%
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formula: C₁₀H₇NO₃
Pto. de fusión: 213…214 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00168972
Núm. CAS: 1571-30-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 223 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %