Metacrilato de dodecilo 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dodecyl 2-methylacrylate, Lauryl methacrylate
347711000 347715000 347710025
ACRO347711000EA 32.9 EUR
ACRO347711000 ACRO347715000 ACRO347710025
Metacrilato de dodecilo 97% estabilizado
Metacrilato de dodecilo
Formula: C₁₆H₃₀O₂
MW: 254.41 g/mol
Pto. de fusión: –23 °C
Densidad: 0.871 g/cm³
Pto. de inflamación: 126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008972
Núm. CAS: 142-90-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 300 to 500 ppm MEHQ