Furfuryl glycidyl ether 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
348490050
348490250
ACRO348490050EA
111
EUR
ACRO348490050
ACRO348490250
Furfuryl glycidyl ether 97%
Furfuryl glycidyl ether
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Formula:
C₈H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 103…104 °C (11 mmHg) Densidad: 1,122 g/cm³ Pto. de inflamación: 102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013348 Núm. CAS: 5380-87-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4800 to 1.4820 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |