(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (3R,4R)-(-)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
348720010 348720050
ACRO348720010EA 98.6 EUR
ACRO348720010 ACRO348720050
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol 97%
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
CAS No.: 163439-82-5
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,2423 g/mol
Pto. de fusión: 95…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01073894
Núm. CAS: 163439-82-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 101 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -29° to -35° (20 °C, 589 nm) (c=1, MeOH)