1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-xylofuranose 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
348880100 348880250 348881000
ACRO348880100EA 154 EUR
ACRO348880100 ACRO348880250 ACRO348881000
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-xylofuranose 99%
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-xylofuranose
Appearance: White Waxy solid or coarse crystals and/or chunks
Formula: C₈H₁₄O₅
Pto. Ebullición: 112…114 °C (,1 mmHg)
Pto. de fusión: 68…70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063295
Núm. CAS: 20031-21-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Waxy solid or coarse crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -17° to -19° (20°C, 589 nm) (c=1, water)