Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloromethyl-2-furancarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 5-(chloromethyl)furan-2-carboxylate
349730010 349730050 349730250
ACRO349730010EA 36.1 EUR
ACRO349730010 ACRO349730050 ACRO349730250
Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate 95%
Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate
CAS No.: 2528-00-9
Formula: C₈H₉ClO₃
MW: 188,61 g/mol
Pto. Ebullición: 115 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,225 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173837
Núm. CAS: 2528-00-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %