Morin hydrate
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
354000100
354000050
354000500
ACRO354000100EA
107
EUR
ACRO354000100
ACRO354000050
ACRO354000500
Morin hydrate
Morin hydrate
CAS No.: 654055-01-3
Formula:
C₁₅H₁₀O₇ Pto. de fusión: 300 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00217054 Núm. CAS: 654055-01-3 UN: 3077 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Water | ≤7 % |
Sulfated ash | ≤2 % |