9-Acridinecarboxylic acid hydrate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Acridine-9-carboxylic acid xhydrate, 9-Acridinecarboxylic Acid Hydrate, Acridine-9-carboxylic acid hydrate
400220050 400220010 400220250
ACRO400220050EA 247 EUR
ACRO400220050 ACRO400220010 ACRO400220250
9-Acridinecarboxylic acid hydrate 97%
9-Acridinecarboxylic acid hydrate
CAS No.: 332927-03-4
Formula: C₁₄H₁₁NO₃
MW: 241,24 g/mol
Pto. de fusión: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149578
Núm. CAS: 332927-03-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Bright yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥96.0 % (on dry substance)