Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate monohydrate 80% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
400840050 400841000 400845000
ACRO400840050EA 24.3 EUR
ACRO400840050 ACRO400841000 ACRO400845000
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate monohydrate 80% tech.
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate monohydrate
Formula: C₁₀H₈NNaO₇S₂·1H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150460
Núm. CAS: 312693-54-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to grey Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4 % to 6 % (1 g, 150°C, 4 hrs)
HPLC ≥75 %