3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Pyrrolidinyloxy, 3-amino-2,2,5,5-tetramethyl-, (3-Amino-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yl)oxidanyl, (3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyl)oxidanyl
401105000 401100020
ACRO401105000EA 202 EUR
ACRO401105000 ACRO401100020
3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy 99%
3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
Appearance: Orange Hygroscopic crystals
Formula: C₈H₁₇N₂O
Pto. Ebullición: 75…80 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00046088
Núm. CAS: 34272-83-8
UN: 3263
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Hygroscopic crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥97.5 %