BAPTA tetrasodium salt hydrate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
401650010 401650050
ACRO401650010EA 136 EUR
ACRO401650010 ACRO401650050
BAPTA tetrasodium salt hydrate 95%
BAPTA tetrasodium salt hydrate
CAS No.: 126824-24-6
Formula: C₂₂H₂₀N₂Na₄O₁₀·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02683087
Núm. CAS: 336624-09-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥94.0 %
Water ≤12 % (K.F.)