Cloruro de bencilhexadecildimetilamonio hidrato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
402070050 402075000
ACRO402070050EA 23.8 EUR
ACRO402070050 ACRO402075000
Cloruro de bencilhexadecildimetilamonio hidrato 97%
Cloruro de bencilhexadecildimetilamonio hidrato
Formula: C₂₅H₄₆ClN
Pto. de fusión: 54…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149967
Núm. CAS: 122-18-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 % (on anhydrous substance)
Water ≤10 % (K.F.)