Leuco malachite green, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
402110050 402110250
ACRO402110050EA 62.7 EUR
ACRO402110050 ACRO402110250
Leuco malachite green, puro
Leuco malachite green
Appearance: White to light green to light brown to light blue Powder
Formula: C₂₃H₂₆N₂
Pto. de fusión: 100…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008315
Núm. CAS: 129-73-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light green to light brown to light blue Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
TMS 0.03 %