Bis(2-ethylhexyl)terephthalate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
402490010 402492500 402490100
ACRO402490010EA 65.3 EUR
ACRO402490010 ACRO402492500 ACRO402490100
Bis(2-ethylhexyl)terephthalate 97%
Bis(2-ethylhexyl)terephthalate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390.564 g/mol
Pto. Ebullición: 400 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –67 °C
Densidad: 0.984 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00072256
Núm. CAS: 6422-86-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %