3-Bromobutanona 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
402910050 402910010
ACRO402910050EA 113 EUR
ACRO402910050 ACRO402910010
3-Bromobutanona 95% estabilizado
3-Bromobutanona
Formula: H₃CC(O)BrCHCH₃
MW: 151 g/mol
Pto. Ebullición: 36 °C (11 mmHg)
Densidad: 1.438 g/cm³
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013538
Núm. CAS: 814-75-5
UN: 2920
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer ≤1 % magnesium oxide