2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
403220010 403220050
ACRO403220010EA 128 EUR
ACRO403220010 ACRO403220050
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol 98%
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
CAS No.: 14337-53-2
Formula: C₁₅H₁₇BrN₄O
Pto. de fusión: 155…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006255
Núm. CAS: 14337-53-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to dark red to purple red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Solubility complete dissolution within max 5 min
Titration with HClO4 ≥97.5 %