N-tert-Butylacrylamide 97%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
403451000 403455000
ACRO403451000EA 114 EUR
ACRO403451000 ACRO403455000
N-tert-Butylacrylamide 97%, puro
N-tert-Butylacrylamide
Appearance: White to off-white Powder and/or chunks
Formula: C₇H₁₃NO
Pto. de fusión: 128…130 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00026271
Núm. CAS: 107-58-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 131 °C
GC ≥96.0 %