Chlorazol black E, pure_certified
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Direct Black 38
404400250 404401000
ACRO404400250EA 177 EUR
ACRO404400250 ACRO404401000
Chlorazol black E, pure_certified
Chlorazol black E
CAS No.: 1937-37-7
Formula: C₃₄H₂₇N₉O₇S₂
MW: 781.73 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066363
Núm. CAS: 1937-37-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark brown to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 597 to 602 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.97 to 1.00
BSC Certification Passes