5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Chloro-5-formylthiophene
405080050 405080010
ACRO405080050EA 128 EUR
ACRO405080050 ACRO405080010
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Appearance: Clear yellow to orange-red Liquid
Formula: C₅H₃ClOS
Pto. Ebullición: 94 °C (18 mmHg)
Densidad: 1,376 g/cm³
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00047090
Núm. CAS: 7283-96-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6040 to 1.6070 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %