ADN sal de sodio (Ácido desoxirribonucleico sal de sodio), M.W. 50000-100000 Da, pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Thymonucleic acid sodium salt, DNA sodium salt
406250250 406251000
ACRO406250250EA 83.2 EUR
ACRO406250250 ACRO406251000
ADN sal de sodio (Ácido desoxirribonucleico sal de sodio), M.W. 50000-100000 Da, pure
ADN sal de sodio (Ácido desoxirribonucleico sal de sodio)
CAS No.: 68938-01-2
Appearance: Off-white to tan Powder
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130922
Núm. CAS: 68938-01-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Almost white to light yellow to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤18 %
Protein ≤5 %
Phosphorus (P) ≤9 %