Dextrano para bioquímica, fracción alta
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
406261000
406260010
ACRO406261000EA
145
EUR
ACRO406261000
ACRO406260010
Dextrano para bioquímica, fracción alta
Dextrano
Formula:
(C₆H₁₀O₅)n Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00130935 Núm. CAS: 9004-54-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤9.0 % |
Sulfated ash | ≤2.0 % |
UV | at 375 nm A: ≤0.15 |
Viscosity | 0.4 to 0.5 (1 % at 37°C) |
Average molecular weight | 250000 |
pH | 4.5 to 7.0 (6 % in water) |