Dextrano para bioquímica, fracción baja
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
406271000 406275000
ACRO406271000EA 226 EUR
ACRO406271000 ACRO406275000
Dextrano para bioquímica, fracción baja
Dextrano
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130935
Núm. CAS: 9004-54-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤7.0 %
UV at 375 nm A: ≤0.15
Viscosity 0.22 to 0.27 (1 % at 37°C)
Ash ≤2.0 %
Average molecular weight 60000 to 90000
pH 4.5 to 7.0 (6 % in water)