Diacetin 50% tech. remainder triacetin and monoacetin
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Glycerol alpha,alpha'-Diacetate, 2-Hydroxypropane-1,3-diyl diacetate
406300050 406305000
ACRO406300050EA 25.6 EUR
ACRO406300050 ACRO406305000
Diacetin 50% tech. remainder triacetin and monoacetin
Diacetin
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₇H₁₂O₅
MW: 176,17 g/mol
Pto. Ebullición: 280 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,1875 g/cm³
Pto. de inflamación: 141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008717
Núm. CAS: 25395-31-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥45 %