6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethodin, 7-Ethoxyacridine-3,9-diamine 2-hydroxypropanoate hydrate, Ethacridine lactate salt, Acrinol Monohydrate
406380100 406380050 406381000
ACRO406380100EA 60.6 EUR
ACRO406380100 ACRO406380050 ACRO406381000
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate 95%
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate
Appearance: Yellow Powder
Formula: C₁₈H₂₃N₃O₅
MW: 361.39 g/mol
Pto. de fusión: 243…245 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149646
Núm. CAS: 6402-23-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %