Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dibenzyldithiocarbamic acid zinc salt, Dibenzyldithiocarbamic acid Zinc(II) salt, Zinc dibenzyldithiocarbamate
406440250 406441000
ACRO406440250EA 190 EUR
ACRO406440250 ACRO406441000
Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate 95%
Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate
Appearance: White to off-white Powder
Formula: C₁₅H₁₅NS₂
Pto. de fusión: 183…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014470
Núm. CAS: 14726-36-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 188 °C
Assay ≥94 % (ex Zn)