Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate 40% en solución acuosa tech.
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Diethylenetriaminepentaacetic Acid Pentasodium Salt
407290010 407290030 407292500
ACRO407290010EA 89.5 EUR
ACRO407290010 ACRO407290030 ACRO407292500
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate 40% en solución acuosa tech.
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate
Appearance: Clear solution
Formula: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
MW: 503,26 g/mol
Pto. Ebullición: 106 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1,29 g/cm³
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051016
Núm. CAS: 140-01-2
UN: 3267
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear solution
Color scale ≤150 APHA
pH 11.0 to 12.0 (1 % in water)
Titration 39 to 41 %