Diethyl iminodiacetate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
407320250 407321000 407320050
ACRO407320250EA 150 EUR
ACRO407320250 ACRO407321000 ACRO407320050
Diethyl iminodiacetate 98%
Diethyl iminodiacetate
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₈H₁₅NO₄
Pto. Ebullición: 248 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041925
Núm. CAS: 6290-05-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %