Diethyl oxalacetate sodium salt 95% pract.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium diethyl oxalacetate, Sodium Diethyl Oxalacetate, Oxalacetic Acid Diethyl Ester Sodium Salt
407371000 407375000
ACRO407371000EA 49.6 EUR
ACRO407371000 ACRO407375000
Diethyl oxalacetate sodium salt 95% pract.
Diethyl oxalacetate sodium salt
CAS No.: 40876-98-0
Formula: C₈H₁₂O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035571
Núm. CAS: 40876-98-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %