4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
408110100
408110025
ACRO408110100EA
195
EUR
ACRO408110100
ACRO408110025
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt 97%
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acidsodium salt
CAS No.: 845-46-5
Formula:
C₁₅H₁₄N₃O₂Na Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00020350 Núm. CAS: 845-46-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥96.0 % |
Visual transition interval | from pH 1.0 (red) to pH 3.0 (yellow) |