N,N-Dimethyl-n-octadecylamine 89% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N-Dimethyloctadecan-1-amine, Dymanthine, N,N-Dimethylstearylamine
408430010 408432500
ACRO408430010EA 178 EUR
ACRO408430010 ACRO408432500
N,N-Dimethyl-n-octadecylamine 89% tech.
N,N-Dimethyl-n-octadecylamine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Formula: C₂₀H₄₃N
Pto. Ebullición: 347 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 15…20 °C
Densidad: 0,8 g/cm³
Pto. de inflamación: 155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048496
Núm. CAS: 124-28-7
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥84 % (C18)
Titration ≥95 % (Tertiary amine (MW 297))