N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamineoxalate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
408490250 408490050 408491000
ACRO408490250EA 166 EUR
ACRO408490250 ACRO408490050 ACRO408491000
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamineoxalate 99%
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamineoxalate
CAS No.: 62778-12-5
Formula: C₈H₁₂N₂
Pto. de fusión: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036387
Núm. CAS: 62778-12-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to grey to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.0 %