Ethyl-2-bromoisovalerate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2-Bromoisovaleric Acid Ethyl Ester, 2-Bromo-3-methylbutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-bromo-3-methylbutanoate, Ethyl 2-Bromo-3-methylbutyrate
409790100 409790500
ACRO409790100EA 76.1 EUR
ACRO409790100 ACRO409790500
Ethyl-2-bromoisovalerate 95%
Ethyl-2-bromoisovalerate
CAS No.: 609-12-1
Formula: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,08 g/mol
Pto. Ebullición: 77 °C (12 mmHg)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026855
Núm. CAS: 609-12-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %