Dimetacrilato de etileno 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethylene dimethacrylate, Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)
409922500 409920010 409920051
ACRO409922500EA 95.8 EUR
ACRO409922500 ACRO409920010 ACRO409920051
Dimetacrilato de etileno 98% estabilizado
Dimetacrilato de etileno
Formula: C₁₀H₁₄O₄
Pto. Ebullición: 98…100 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1,05 g/cm³
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008590
Núm. CAS: 97-90-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 90 to 150 ppm MEHQ