Ferrozine mono-sodium salt hydrate 98+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
410570050 410570010 410570250
ACRO410570050EA 193 EUR
ACRO410570050 ACRO410570010 ACRO410570250
Ferrozine mono-sodium salt hydrate 98+%, puro
Ferrozine mono-sodium salt hydrate
FerroZine™ iron reagent
Formula: C₂₀H₁₃N₄NaO₆S₂·H₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078417
Núm. CAS: 1266615-85-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Specific extinction E (1%/1cm) ≤0.015 (562 nm in water)
Titration with NaOH ≥98.0 % (On dry substance)
Suitability (for Cu + Fe determination) Passes test