Sodio fluoresceína dihidrato 90%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-(3-Oxo-6-óxidoxanten-9-il)benzoato de disodio
410641000 410645000
ACRO410641000EA 39.5 EUR
ACRO410641000 ACRO410645000
Sodio fluoresceína dihidrato 90%, puro
Sodio fluoresceína dihidrato
CAS No.: 1264198-62-0
Formula: C₂₀H₁₀Na₂O₅·2H₂O
MW: 412.31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150814
Núm. CAS: 1264198-62-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange-red to green-brown to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 6.5 to 10 % (K.F.)
UV spectrophotometry ≥88 % (on dry substance)