Ácido glioxilico 50% in water
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Oxoacetic acid
411060050 411065000 411060025
ACRO411060050EA 26.2 EUR
ACRO411060050 ACRO411065000 ACRO411060025
Ácido glioxilico 50% in water
Ácido glioxilico
Formula: C₂H₂O₃
MW: 74,04 g/mol
Pto. de fusión: –93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006958
Núm. CAS: 298-12-4
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Refractive index 1.4130 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥50 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (HPLC)