Guanylurea sulphate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dicyandiamidine Sulphate
411140250 411141000 411145000
ACRO411140250EA 60.9 EUR
ACRO411140250 ACRO411141000 ACRO411145000
Guanylurea sulphate 98%
Guanylurea sulphate
CAS No.: 591-01-5
Formula: C₂H₈N₄O₅S
Pto. de fusión: 190 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035565
Núm. CAS: 591-01-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)