Hydrazine acetate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
411750250 411750050
ACRO411750250EA 214 EUR
ACRO411750250 ACRO411750050
Hydrazine acetate 97%
Hydrazine acetate
Appearance: White to yellow Adhering powder or crystals
Formula: H₂NNH₂·CH₃CO₂H
MW: 92.098 g/mol
Pto. de fusión: 100…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013141
Núm. CAS: 7335-65-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Adhering powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %